missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD79a Rabbit, Clone: IGA/1688R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€
Especificaciones
Antígeno | CD79a |
---|---|
Clon | IGA/1688R |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15961298
|
EnquireBio
973-RBM8-P0 |
20 μg | |||||||
Especificaciones
CD79a | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
973 | |
A synthetic peptide corresponding to aa 202-216 (GTYQDVGSLNIADVQ) of human CD79a protein. | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
44kDa |
IGA/1688R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_067612 | |
CD79A | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
Daudi or Ramos cells. Germinal center B-cells in a lymph node or tonsil. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CD79a Rabbit, Clone: IGA/1688R, enQuireBio™