missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD79a Rabbit, Clone: IGA/1688R, enQuireBio™

Código de producto. 15961298
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15961298 20 μg 20 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15961298

Marca: EnquireBio 973RBM8P0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno CD79a
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell surface
Clasificación Monoclonal
Clon IGA/1688R
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
N.º de referencia del gen NP_067612
Símbolos de los genes CD79A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to aa 202-216 (GTYQDVGSLNIADVQ) of human CD79a protein.
Peso molecular del antígeno 44kDa
Control positivo Daudi or Ramos cells. Germinal center B-cells in a lymph node or tonsil.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 973
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.