missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CD62L Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (018), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
256.00€ - 512.00€
Especificaciones
Antígeno | CD62L |
---|---|
Clon | 018 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | ELISA |
Clasificación | Recombinant Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17739713
|
Invitrogen™
MA543355 |
50 μL |
256.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17799683
|
Invitrogen™
MA543139 |
100 μL |
512.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Specificity: Human CD62L/L-Selectin/SELL
The human CD62L is a 74-95 kDa glycoprotein member of the selectin family of adhesion receptors. L-Selectin is comprised of an aminoterminal C-type lectin binding domain, an epidermal growth factor-like domain, two short consensus repeat (SCR) sequences homologous to those found in complement binding proteins, a short spacer region, a transmembrane region and a short cytoplasmic region. Human CD62L (L-Selectin) is constitutively expressed on all classes of leukocytes including lymphocytes (except a substantial population of memory T cells), monocytes and polymorphonuclear cells.Especificaciones
CD62L | |
1 mg/mL | |
Recombinant Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with no preservative | |
A.11; AI528707; CD62 antigen-like family member L; CD62L; gp90-MEL; hLHRc; LAM1; LAM-1; LECAM1; LECAM-1; LEU8; Leu-8; Leukocyte adhesion molecule 1; leukocyte surface antigen Leu-8; Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1; LNHR; LSEL; L-selectin; Ly22; Ly-22; LYAM1; Lyam-1; Ly-m22; Lymph node homing receptor; lymphocyte adhesion molecule 1; lymphocyte antigen 22; Lymphocyte surface MEL-14 antigen; pln homing receptor; PLNHR; SELE; selectin E (endothelial adhesion molecule 1); selectin L; selectin L (lymphocyte adhesion molecule 1); selectin, lymphocyte; Sell; TQ1 | |
SELL | |
IgG | |
Protein A | |
Antibody |
018 | |
ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P14151 | |
6402 | |
Recombinant Human CD62L/L-Selectin/SELL protein. | |
Primary | |
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
SELL |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ CD62L Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (018), Invitrogen™