missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CD62L Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (018), Invitrogen™

Descripción
Specificity: Human CD62L/L-Selectin/SELL
The human CD62L is a 74-95 kDa glycoprotein member of the selectin family of adhesion receptors. L-Selectin is comprised of an aminoterminal C-type lectin binding domain, an epidermal growth factor-like domain, two short consensus repeat (SCR) sequences homologous to those found in complement binding proteins, a short spacer region, a transmembrane region and a short cytoplasmic region. Human CD62L (L-Selectin) is constitutively expressed on all classes of leukocytes including lymphocytes (except a substantial population of memory T cells), monocytes and polymorphonuclear cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD62L |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 018 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| génica | SELL |
| N.º de referencia del gen | P14151 |
| Alias de gen | A.11; AI528707; CD62 antigen-like family member L; CD62L; gp90-MEL; hLHRc; LAM1; LAM-1; LECAM1; LECAM-1; LEU8; Leu-8; Leukocyte adhesion molecule 1; leukocyte surface antigen Leu-8; Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1; LNHR; LSEL; L-selectin; Ly22; Ly-22; LYAM1; Lyam-1; Ly-m22; Lymph node homing receptor; lymphocyte adhesion molecule 1; lymphocyte antigen 22; Lymphocyte surface MEL-14 antigen; pln homing receptor; PLNHR; SELE; selectin E (endothelial adhesion molecule 1); selectin L; selectin L (lymphocyte adhesion molecule 1); selectin, lymphocyte; Sell; TQ1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?