Learn More
CD45 Mouse, PerCP, Clone: 2D1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
149.00€ - 1705.00€
Especificaciones
Antígeno CD45
Clon 2D1
Concentración 5μL/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15972648
Ver documentos
EnquireBio
QAB97-PCP-25Tests
25 Tests
149.00€
25 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15962648
Ver documentos
EnquireBio
QAB97-PCP-100Tests
100 Tests
413.00€
100 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15982648
Ver documentos
EnquireBio
QAB97-PCP-500Tests
500 Tests
1705.00€
500 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
CD45
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
5788
IgG1 κ
Protein A/G Purified
2D1
Flow Cytometry
PerCP
RUO
NP_002829
PTPRC
Primary
Store at 2-4°C.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
CD45 Mouse, PerCP, Clone: 2D1, enQuireBio™