Learn More
CD45 Mouse, PerCP, Clone: 2D1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB97-PCP-500Tests
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15982648
  • 1705.00€ / 500 tests
Especificaciones
CD45
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG1 κ
Flow Cytometry
2D1
PerCP
NP_002829
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
CD45 Mouse, PerCP, Clone: 2D1, enQuireBio™ > 500 Tests