Learn More
CD45 Mouse, PerCP, Clone: 2D1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio QAB97-PCP-100Tests
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CD45 | |
Monoclonal | |
5μL/Test | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
PTPRC | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
5788 | |
IgG1 κ |
Flow Cytometry | |
2D1 | |
PerCP | |
NP_002829 | |
Mouse | |
100 Tests | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Título del producto
CD45 Mouse, PerCP, Clone: 2D1, enQuireBio™ > 100 Tests
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido