Learn More
CD4 Mouse, APC, Clone: RPA-T4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB12-APC-500Tests
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15971508
  • 667.00€ / 500 tests
Especificaciones
CD4
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD4
Protein A/G Purified
RUO
920
IgG1 κ
Flow Cytometry
RPA-T4
APC
NP_001181945
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
CD4 Mouse, APC, Clone: RPA-T4, enQuireBio™ > 500 Tests