Learn More
CD4 Mouse, APC, Clone: RPA-T4, enQuireBio™
Código de producto. p-7156337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
500 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
500 tests
15961508 25 Tests 25 tests
15951508 100 Tests 100 tests
15971508 500 Tests 500 tests
3 options
Código de producto. 15961508
Marca: EnquireBio QAB12APC25Tests
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon RPA-T4
Concentración 5μL/Test
Conjugado APC
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_001181945
Símbolos de los genes CD4
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 920
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG1 κ