Learn More
ACROBiosystems CD33-coupled magnetic beads
For capturing the anti-CD33 antibody from various assay systems
Encompass_Preferred
en la oferta
Especificaciones
Contenido del kit The conjugation was achieved by means of the binding between streptavidin and biotin. Streptavidin (SA) has an extraordinarily high affinity for biotin with a dissociation constant (Kd) on the order of 10-14 mol/L Thus, the binding of streptavidin and bi
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid light
Condiciones de envío RT
Tipo Magnetic Affinity Bead
Especie Humano
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17116471
Encompass_Preferred
Ver documentos
ACROBiosystems
MBC-K008-10mg Beads
10 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17126471
Encompass_Preferred
Ver documentos
ACROBiosystems
MBC-K008-2mg Beads
2 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The biotinylated CD33 protein was conjugated to streptavidin magnetic beads. This pre-coupled magnetic bead product can capture the anti-CD33 antibody from various assay systems. The beads are in uniform size, narrow size distribution with large surface area and unique surface coating, which can help you get the best performance and highly reproducible results. This CD33 coupled magnetic beads will bring great convenience with minimum non-specific binding and developed protocols. This ready-to-use product could greatly save your time and hassle.
Especificaciones
Especificaciones
The conjugation was achieved by means of the binding between streptavidin and biotin. Streptavidin (SA) has an extraordinarily high affinity for biotin with a dissociation constant (Kd) on the order of 10-14 mol/L Thus, the binding of streptavidin and bi
RT
Humano
-20°C, Avoid light
Magnetic Affinity Bead
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
ACROBiosystems CD33-coupled magnetic beads