Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence procedures.
118.00€ - 484.00€
Especificaciones
Antígeno CD31 (Endothelial Cell Marker) Ab-1
Clon JC/70A
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12601137
Ver documentos
Epredia™
MS-353-S0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12611137
Ver documentos
Epredia™
MS-353-S1
Concentrated 500 μL
366.00€
500 microlitros
12661127
Ver documentos
Epredia™
MS-353-S
Concentrated 1 mL
484.00€
1 ml
12681127
Ver documentos
Epredia™
MS-353-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12651127
Ver documentos
Epredia™
MS-353-RQ
Ready-to-Use 12 mL
396.00€
12 ml
Descripción
Descripción
CD31 is a glycoprotein expressed on endothelial cells and in platelets. It is known to be involved in cell signaling and cell adhesion.
Host Species: Mouse
Clone: JC/70A
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat and pig. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Membrane preparation of a spleen from a patient with hairy cell leukemia
Molecular Weight: 100kDa (endothelial cells) and 130kDa (platelets)
Positive Control: Placenta, Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
CD31 (Endothelial Cell Marker) Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Primary
JC/70A
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Epredia™ Lab Vision™ CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody