Learn More
CD138 (Syndecan-1) Mouse, anti-Human, PE, Clone: MI15, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
210.60€ - 523.80€
Especificaciones
Antígeno | CD138 (Syndecan-1) |
---|---|
Clon | MI15 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | PE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17158341
![]() |
Stemcell Technologies
60003PE.1 |
25 Tests |
210.60€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17148341
![]() |
Stemcell Technologies
60003PE |
100 Tests |
523.80€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The MI15 antibody reacts with an extracellular epitope on CD138 (Syndecan-1), an ∼85 - 95 kDa type 1 transmembrane glycoprotein expressed on the surface of pre-B cells, immature B cells, and normal and malignant plasma cells (but not mature circulating B cells), as well as on non-hematopoietic cells such as embryonic mesenchymal cells, endothelial, epithelial and neural cells
- CD138 expression is used as a diagnostic marker for several types of tumors
- CD138 is thought to act primarily as a receptor that modulates cell proliferation, cell migration and cell-matrix associations by linking the extracellular matrix to the cytoskeleton
- Theparin sulfate and chondroitin sulfate moieties attached to CD138 associate with several proteins, including collagens, fibronectin, tenascin, thrombospondin and certain cytokines
- The MI15 antibody recognizes a different epitope than that of the clone DL-101 anti-CD138 antibody but blocks binding of clone B-B4
Especificaciones
CD138 (Syndecan-1) | |
Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
PE | |
Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey | |
Primary |
MI15 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
IgG1 κ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
CD138 (Syndecan-1) Mouse, anti-Human, PE, Clone: MI15, STEMCELL Technologies