Learn More
CD11b/c Mouse anti-Rat, FITC, Clone: OX-42, BD
Mouse Monoclonal Antibody
155.00€
Especificaciones
Antígeno | CD11b/c |
---|---|
Clon | OX-42 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15861239
|
BD Biosciences
561691 |
50 μg |
155.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The OX-42 monoclonal antibody specifically binds to the CR3 complement (C3bi) receptor found on most monocytes, granulocytes, macrophages, dendritic cells, and microglia. It appears to recognize a common epitope shared by CD11b and CD11c (integrin αM and αX chains). OX-42 antibody inhibits C3bi binding activity.
Especificaciones
CD11b/c | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Rat | |
IgG2a κ | |
Affinity Purified |
OX-42 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.