Learn More
CD11b/c Mouse anti-Rat, FITC, Clone: OX-42, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 561691
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15861239
  • 155.00€ / cada uno
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The OX-42 monoclonal antibody specifically binds to the CR3 complement (C3bi) receptor found on most monocytes, granulocytes, macrophages, dendritic cells, and microglia. It appears to recognize a common epitope shared by CD11b and CD11c (integrin αM and αX chains). OX-42 antibody inhibits C3bi binding activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD11b/c
Monoclonal
0.5mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Resident peritoneal cells
50 μg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
OX-42
FITC
Mouse
Affinity Purified
RUO
Rat
IgG2a κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CD11b/c Mouse anti-Rat, FITC, Clone: OX-42, BD > 50μg; FITC
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only.