Learn More
CBR4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | CBR4 |
---|---|
Concentración | 0.21 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16802094
|
Proteintech
13725-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16892084
|
Proteintech
13725-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The heteroteramer with HSD17B8 has NADH-dependent 3-ketoacyl-acyl carrier protein reductase activity. May play a role in biosynthesis of fatty acids in mitochondria. The homotetramer may act as NADPH-dependent quinone reductase. Has broad substrate specificity and reduces 9,10-phethrenequinone, 1,4-benzoquinone and various other o-quinones and p-quinones (in vitro).Especificaciones
CBR4 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q7TS56, Q8N4T8, Q91VT4 | |
234309, 359725, 84869 | |
CBR4 Fusion Protein Ag4678 | |
Primary | |
-20°C | |
CBR4 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
carbonyl reductase 4, CBR4, Quinone reductase CBR4, SDR45C1 | |
Cbr4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
CBR4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech