Learn More
CBR4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16802094 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16802094 20 μL 20 microlitros
16892084 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16802094
Marca: Proteintech 137251AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The heteroteramer with HSD17B8 has NADH-dependent 3-ketoacyl-acyl carrier protein reductase activity. May play a role in biosynthesis of fatty acids in mitochondria. The homotetramer may act as NADPH-dependent quinone reductase. Has broad substrate specificity and reduces 9,10-phethrenequinone, 1,4-benzoquinone and various other o-quinones and p-quinones (in vitro).
Especificaciones
Antígeno CBR4
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CBR4
N.º de referencia del gen Q7TS56, Q8N4T8, Q91VT4
Alias de gen carbonyl reductase 4, CBR4, Quinone reductase CBR4, SDR45C1
Símbolos de los genes Cbr4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CBR4 Fusion Protein Ag4678
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 234309, 359725, 84869
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG