Learn More
BINDER™ Incubadores de CO2 de la serie CB
GREENER_CHOICE
Incubadores de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable por calor
13061.10€ - 16728.00€
Especificaciones
Descripción El incubador de CO2 BINDER™ serie CB es la clase de máxima calidad entre los incubadores de CO2. Es adecuada para todas las aplicaciones de incubación sensibles y garantiza un crecimiento celular óptimo. Un incubador de CO2 BINDER™ serie CB puede realizar experimentos complejos de cultivo y condiciones ambientales específicas.
Capacidad (métrico) 267 L
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C sobre la temperatura ambiente hasta 60 °C
Pantalla LCD
Dimensiones interiores (F x An x Al) 620 x 575 x 750 mm
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
16604183
GREENER_CHOICE
Ver documentos
BINDER™
9040-0147
CB260-230 V Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16614183
GREENER_CHOICE
Ver documentos
BINDER™
9040-0148
CB260-230 V-O Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16624183
GREENER_CHOICE
Ver documentos
BINDER™
9040-0149
CB260-230 V-F Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16634183
GREENER_CHOICE
Ver documentos
BINDER™
9040-0150
CB260-230 V-OF Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • El incubador de CO2 BINDER™ serie CB es la clase de máxima calidad entre los incubadores de CO2
  • Es adecuada para todas las aplicaciones de incubación sensibles y garantiza un crecimiento celular óptimo.
  • Un incubador de CO2 BINDER™ serie CB puede realizar experimentos complejos de cultivo y condiciones ambientales específicas
  • Intervalo de temperatura: de 4 °C por encima de la temperatura ambiente a 60 °C
  • Rango de humedad: Del 90 al 95 % de humedad relativa
  • Intervalo de control de CO2: 0 a 20 % vol. CO2
  • Concepto de anticontaminación tratado y probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
  • Sistema de humidificación de doble bandeja optimizado con protección contra la condensación
  • Chorro de mezcla de gas CO2 con efecto Venturi
  • Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz único
  • Controlador táctil intuitivo
  • Grabación de datos interna, se puede leer en formato abierto a través de la interfaz USB
  • Sistema de diagnóstico automático de CO2 a prueba de fallos para proteger el pH de cultivos celulares
  • Sistema DuoDoor™: La puerta de la unidad y la puerta de cristal se pueden abrir con una manilla
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad fuertemente sellada
  • Manilla de puerta ergonómico
  • Estantes perforados, acero inoxidable
  • Sistema de localización de averías con alarmas visuales y acústicas
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Contacto de alarma de tensión cero
  • Las unidades son apilables con adaptador de apilamiento
Especificaciones
Especificaciones
El incubador de CO2 BINDER™ serie CB es la clase de máxima calidad entre los incubadores de CO2. Es adecuada para todas las aplicaciones de incubación sensibles y garantiza un crecimiento celular óptimo. Un incubador de CO2 BINDER™ serie CB puede realizar experimentos complejos de cultivo y condiciones ambientales específicas.
De 4 °C sobre la temperatura ambiente hasta 60 °C
620 x 575 x 750 mm
125 kg
10 A
267 L
LCD
740 x 785 x 1020 mm
200/230 V
50/60 Hz
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BINDER™ Incubadores de CO2 de la serie CB