Learn More
BINDER™ Incubadores de CO2 de la serie CB
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16604183 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
CB260-230 V-F
CB260-230 V-O
CB260-230 V-OF
CB260-230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
16604183 CB260-230 V cada uno
16614183 CB260-230 V-O cada uno
16624183 CB260-230 V-F cada uno
16634183 CB260-230 V-OF cada uno
4 options
Código de producto. 16604183
Marca: BINDER™ 90400147
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incubadores de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable por calor
  • El incubador de CO2 BINDER™ serie CB es la clase de máxima calidad entre los incubadores de CO2
  • Es adecuada para todas las aplicaciones de incubación sensibles y garantiza un crecimiento celular óptimo.
  • Un incubador de CO2 BINDER™ serie CB puede realizar experimentos complejos de cultivo y condiciones ambientales específicas
  • Intervalo de temperatura: de 4 °C por encima de la temperatura ambiente a 60 °C
  • Rango de humedad: Del 90 al 95 % de humedad relativa
  • Intervalo de control de CO2: 0 a 20 % vol. CO2
  • Concepto de anticontaminación tratado y probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
  • Sistema de humidificación de doble bandeja optimizado con protección contra la condensación
  • Chorro de mezcla de gas CO2 con efecto Venturi
  • Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz único
  • Controlador táctil intuitivo
  • Grabación de datos interna, se puede leer en formato abierto a través de la interfaz USB
  • Sistema de diagnóstico automático de CO2 a prueba de fallos para proteger el pH de cultivos celulares
  • Sistema DuoDoor™: La puerta de la unidad y la puerta de cristal se pueden abrir con una manilla
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad fuertemente sellada
  • Manilla de puerta ergonómico
  • Estantes perforados, acero inoxidable
  • Sistema de localización de averías con alarmas visuales y acústicas
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Contacto de alarma de tensión cero
  • Las unidades son apilables con adaptador de apilamiento
Especificaciones
Descripción El incubador de CO2 BINDER™ serie CB es la clase de máxima calidad entre los incubadores de CO2. Es adecuada para todas las aplicaciones de incubación sensibles y garantiza un crecimiento celular óptimo. Un incubador de CO2 BINDER™ serie CB puede realizar experimentos complejos de cultivo y condiciones ambientales específicas.
Capacidad (métrico) 267 L
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C sobre la temperatura ambiente hasta 60 °C
Pantalla LCD
Modelo CB260-230 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 620 x 575 x 750 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 740 x 785 x 1020 mm
Peso (métrico) 125 kg
Tensión 200/230 V
Amperaje 10 A
Frecuencia 50/60 Hz