Descripción
- El incubador de CO2 BINDER™ serie CB es la clase de máxima calidad entre los incubadores de CO2
- Es adecuada para todas las aplicaciones de incubación sensibles y garantiza un crecimiento celular óptimo.
- Un incubador de CO2 BINDER™ serie CB puede realizar experimentos complejos de cultivo y condiciones ambientales específicas
- Intervalo de temperatura: de 4 °C por encima de la temperatura ambiente a 60 °C
- Rango de humedad: Del 90 al 95 % de humedad relativa
- Intervalo de control de CO2: 0 a 20 % vol. CO2
- Concepto de anticontaminación tratado y probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
- Sistema de humidificación de doble bandeja optimizado con protección contra la condensación
- Chorro de mezcla de gas CO2 con efecto Venturi
- Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz único
- Controlador táctil intuitivo
- Grabación de datos interna, se puede leer en formato abierto a través de la interfaz USB
- Sistema de diagnóstico automático de CO2 a prueba de fallos para proteger el pH de cultivos celulares
- Sistema DuoDoor™: La puerta de la unidad y la puerta de cristal se pueden abrir con una manilla
- Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad fuertemente sellada
- Manilla de puerta ergonómico
- Estantes perforados, acero inoxidable
- Sistema de localización de averías con alarmas visuales y acústicas
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Contacto de alarma de tensión cero
- Las unidades son apilables con adaptador de apilamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | El incubador de CO2 BINDER™ serie CB es la clase de máxima calidad entre los incubadores de CO2. Es adecuada para todas las aplicaciones de incubación sensibles y garantiza un crecimiento celular óptimo. Un incubador de CO2 BINDER™ serie CB puede realizar experimentos complejos de cultivo y condiciones ambientales específicas. |
| Capacidad (métrico) | 267 L |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C sobre la temperatura ambiente hasta 60 °C |
| Pantalla | LCD |
| Modelo | CB260-230 V-O |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 620 x 575 x 750 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 740 x 785 x 1020 mm |
| Peso (métrico) | 125 kg |
| Tensión | 200/230 V |
| Amperaje | 10 A |
| Mostrar más |