Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violeta catecol
CAS: 115-41-3 | C19H14O7S | 386.37 g/mol
48.05€ - 178.00€
CAS 115-41-3
Fórmula molecular C19H14O7S
Peso molecular (g/mol) 386.37
Número MDL MFCD00005868
Clave InChI RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Pyrocatechol sulfonephthalein; Pyrocatechol Violet
PubChem CID 66993
Nombre IUPAC 4-[3-(3,4-dihidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]benceno-1,2-diol
SMILES OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11455517
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
B23513.06
5 g
48.05€
5 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta  12.45€
»
11465517
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
B23513.14
25 g
178.00€
25 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Catechol Violet is used as a complexometric indicator dye. It inhibits the synthesis of globin in reticulocyte lysates. It is also used as a pH indicator with a transition interval from 0 to 8.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El violeta catecol se utiliza como colorante indicador complexométrico. Inhibe la síntesis de globina en los lisados de los reticulocitos. También se utiliza como indicador de pH con un intervalo de transición de 0 a 8.
Solubilidad
Soluble en agua, etilenglicol, éter monometilo y etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P260-P261-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-088-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Violeta catecol