Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violeta catecol
Código de producto. 11465517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465517 25 g 25 g
11455517 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465517 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B23513.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 115-41-3 | C19H14O7S | 386.37 g/mol
Catechol Violet is used as a complexometric indicator dye. It inhibits the synthesis of globin in reticulocyte lysates. It is also used as a pH indicator with a transition interval from 0 to 8.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El violeta catecol se utiliza como colorante indicador complexométrico. Inhibe la síntesis de globina en los lisados de los reticulocitos. También se utiliza como indicador de pH con un intervalo de transición de 0 a 8.
Solubilidad
Soluble en agua, etilenglicol, éter monometilo y etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-41-3
Fórmula molecular C19H14O7S
Peso molecular (g/mol) 386.37
Número MDL MFCD00005868
Clave InChI RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66993
Nombre IUPAC 4-[3-(3,4-dihidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]benceno-1,2-diol
SMILES OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catechol Violet
Beilstein 353938
Información de solubilidad Soluble in water,ethylene glycol,monomethyl ether and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.38
Cantidad 25 g