Learn More
Hettich™ Soporte para rotor Hettich nº 1611
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
17.55€ - 21.90€
Especificaciones
Tipo | Portador para rotor |
---|---|
Tipo de tubo | Sangre/orina, fondo redondo |
Diámetro máx. del tubo | 17 mm |
Longitud máx. del tubo | 100 mm |
Para utilizar con (equipo) | Rotor Hettich |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10052683
|
Hettich™
1644 |
1 x de 7,5 a 15 ml |
17.55€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12023884
|
Hettich™
1643 |
1 tubo de 4 a 10 ml |
21.90€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Soporte para rotor Hettich nº 1611
- Para usar con centrífugas ROTOFIX 32 A y Universal 320/320 R de 8 posiciones
Especificaciones
Portador para rotor | |
17 mm | |
Rotor Hettich |
Sangre/orina, fondo redondo | |
100 mm | |
1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Hettich™ Soporte para rotor Hettich nº 1611