Learn More
Hettich™ Soporte para rotor Hettich nº 1611
Código de producto. 10052683
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1 x de 7,5 a 15 ml
1 tubo de 4 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10052683 1 x de 7,5 a 15 ml cada uno
12023884 1 tubo de 4 a 10 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10052683
Marca: Hettich™ 1644
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Soporte para rotor Hettich nº 1611
  • Para utilizar con centrífuga ROTOFIX 32 A y Universal 320/320 R, 8 posiciones
Especificaciones
Tipo Portador para rotor
Tipo de tubo Sangre/orina, fondo redondo
Capacidad 1 x de 7,5 a 15 ml
Diámetro máx. del tubo 17 mm
Longitud máx. del tubo 100 mm
Para utilizar con (equipo) Rotor Hettich
Recipientes por adaptador 1