Learn More
Hettich™ Soporte para rotor Hettich nº 1611
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
Marca:  Hettich™ 1643
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12023884
  • 21.90€ / cada uno
Descripción
  • Soporte para rotor Hettich nº 1611
  • Para utilizar con centrífuga ROTOFIX 32 A y Universal 320/320 R, 8 posiciones
Especificaciones
Especificaciones
Portador para rotor
1 tubo de 4 a 10 ml
100 mm
1
Sangre/orina, fondo redondo
17 mm
Rotor Hettich
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hettich™ Soporte para rotor Hettich nº 1611 > 10 ml