Learn More
Epredia™ Carpetas de cartulina para portaobjetos Código de producto.: 10464379
Epredia™ Carpetas de cartulina para portaobjetos
Código de producto. p-4529718 Tienda Epredia Productos
20, cada uno
Click to view available options
Capacidad para portaobjetos:
20
30 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10464379
Marca: Epredia™ 1604
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene hasta 48 portaobjetos para microscopio de 75 x 26 mm (3 x 1 pulg.) en las carpetas de cartulina.
Almacene hasta 48 portaobjetos de microscopio de 75 x 26 mm (3 x 1 pulg) en las carpetas de cartulina para portaobjetos Thermo Scientific™.
  • Fabricadas con cartulina gruesa reforzada para mayor protección y durabilidad.
  • Las carpetas se encuentran disponibles en formatos de 20, 30 o 48 portaobjetos y se pueden transportar con comodidad.
Nota: La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad para portaobjetos 20
El dispositivo tiene 20, 48, 30 Slides
Longitud (imperial) 8 pulg
Longitud (imperial) del portaobjetos 3 in
Longitud (métrico) 20,3cm
Longitud (métrico) del portaobjetos 76 mm
Material Cartón
Anchura (imperial) 13,5 in
Anchura (imperial) del portaobjetos 1 in
Anchura (métrico) 34,3cm
Anchura (métrico) del portaobjetos 26 mm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote74985014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Código de producto1604
Número de lote74281965 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2022 Código de producto1604
Título del producto
Epredia™ Carpetas de cartulina para portaobjetos >