Descripción
Almacene y transporte hasta 20 portaobjetos estándar para microscopio en cartulinas de cartón resistentes. Fisherbrand™ Las bandejas de cartón para portaobjetos cuentan con ranuras empotradas que protegen las muestras y cortes para el pulgar para facilitar el acceso a los portaobjetos. Las bandejas desechables son ideales para almacenamiento a corto plazo o el transporte de portaobjetos.
- Admite portaobjetos de microscopio estándar (25 x 75 mm y 1 x 3 pulg.)
- Los compartimentos horizontales se retraen para proteger las muestras cuando la cubierta está cerrada
- Cuenta con ranuras para el pulgar para facilitar la extracción de los portaobjetos
- La cubierta de la carpeta incluye una ficha identificativa del portaobjetos con un número
- Las carpetas desechables están disponibles en 2 tamaños y colores diferentes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bandeja de almacenamiento de diapositivas |
| Capacidad para portaobjetos | 20 |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Negro |
| Compartimentos | 20 |
| El dispositivo tiene | 20 diapositivas |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 208 x 341 x 9 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento o transporte |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio estándar (25 x 75 mm) |
| Altura (imperial) | 0,354 in |
| Mostrar más |