Learn More
Fisherbrand™ Insertos de gradilla de cartón
Combine these inserts with Cryoboxes boxes for ultra-low temperature storage. Fisherbrand™ Cardboard Grid Inserts are ideal for sample storage and transportation.
16.10€ - 16.45€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Cartón |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras incluso a temperaturas ultrabajas |
Cantidad | 10 Paq. |
Altura (métrico) | 30 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12922151
|
Fisherbrand™
FB71438 |
128 mm |
16.10€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12902151
|
Fisherbrand™
FB71436 |
68 mm |
16.45€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Description
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80°C
- Acabado repelente al agua
- Embalaje en prácticas cajas plegables
Specifications
Blanco | |
Almacenamiento de muestras incluso a temperaturas ultrabajas | |
30 mm |
Cartón | |
10 Paq. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.