Learn More
Fisherbrand™ Insertos de gradilla de cartón
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Anchura (métrico):
68 mm
128 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Tipo | Rejillas de inserción |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras incluso a temperaturas ultrabajas |
| Cantidad | 10 Paq. |
| Anchura (métrico) | 128 mm |
| Altura (métrico) | 30 mm |