Learn More
Fisherbrand™ Insertos de gradilla de cartón
Combine these inserts with Cryoboxes boxes for ultra-low temperature storage. Fisherbrand™ Cardboard Grid Inserts are ideal for sample storage and transportation.
Marca: Fisherbrand™ FB71436
Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Para almacenamiento de muestras
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
- Acabado repelente al agua
- Embalaje en prácticas cajas plegables
Especificaciones
Blanco | |
Cuadrada | |
Almacenamiento de muestras incluso a temperaturas ultrabajas | |
68 mm |
Cartón | |
Rejilla de inserción con tapa | |
10 Paq. | |
30 mm |
Título del producto
Fisherbrand™ Insertos de gradilla de cartón > Diámetro: 11 mm; altura: 30 mm, formato: Formato de 1/4
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido