Learn More
Thermo Scientific™ Solución de tampón de 0,5 m de carbonato, pH 9,4
36.30€ - 64.80€
Especificaciones
Concentración | Solución de tampón de 0,5 m |
---|---|
Intervalo de pH | 9,4 |
Formato | Líquido |
Requisitos de almacenamiento | Temperaturas ambientes |
Tipo | Solución de tampón de carbonato |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Solución de tampón de 0,5 m | |
Líquido | |
Solución de tampón de carbonato |
9,4 | |
Temperaturas ambientes |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Solución de tampón de 0,5 m de carbonato, pH 9,4