Learn More
Thermo Scientific™ Solución de tampón de 0,5 m de carbonato, pH 9,4
Código de producto. 15403729
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403729 250 ml 250 ml
15413729 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403729 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J61064.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
Intervalo de pH 9,4
Formato Líquido
Cantidad 250 ml
Requisitos de almacenamiento Temperaturas ambientes
Tipo Solución de tampón de carbonato