Learn More
CAPSO, solución tampón de 0,2 M, pH 9,5, Thermo Scientific™
49.35€ - 75.55€
Especificaciones
CAS | 102601-34-3 |
---|---|
Concentración | Solución de tampón de 0,2 m |
pH | 9.5 |
Forma física | Líquido |
Fórmula molecular | C9H12NO4S |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
102601-34-3 | |
9.5 | |
C9H12NO4S | |
MFCD00070063 | |
O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O | |
230.26 |
Solución de tampón de 0,2 m | |
Líquido | |
Odorless | |
CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M | |
(2S)-2-hidroxi-3-(fenilamino)propano-1-sulfonato |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Temperaturas ambientes