Learn More
CAPSO, solución tampón de 0,2 M, pH 9,5, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425509 250 mL 250 ml
15415509 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63242.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 102601-34-3
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 9.5
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Fórmula molecular C9H12NO4S
Olor Odorless
Número MDL MFCD00070063
Clave InChI CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
SMILES O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC (2S)-2-hidroxi-3-(fenilamino)propano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 230.26