Learn More
Xylem Calibration fluid - ISO17025 - (15 mL Dropper Bottle)
Sucrose solution for calibration of refractometers.
Marca:  Xylem SS12
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30484480
  • 64.77€ / 15 ml
Descripción
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Calibration Fluid
1.35093
Refractometer
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Xylem Calibration fluid - ISO17025 - (15 mL Dropper Bottle) > 1.35093