Learn More
Xylem Calibration fluid - ISO17025 - (15 mL Dropper Bottle)
Código de producto. p-200113490
Change view
Click to view available options
Índice de refracción:
1.33299
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35015
1.35093
1.35171
1.36384
1.37233
1.38115
1.40978
1.42009
1.4308
1.44193
Tamaño de la unidad:
15 ml
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Índice de refracción unitSize
30484452 1.33299 15 ml
30484469 1.34026 15 ml
30484463 1.34401 15 ml
30484483 1.34782 15 ml
30484468 1.34968 15 ml
30484462 1.35015 15 ml
30484480 1.35093 15 ml
30484473 1.35171 15 ml
30484457 1.36384 15 ml
30484458 1.37233 15 ml
30484481 1.38115 15 ml
30484464 1.40978 15 ml
30484442 1.42009 15 ml
30484448 1.4308 15 ml
30484482 1.44193 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 30484452 Proveedor Xylem N.º de proveedor SS00
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sucrose solution for calibration of refractometers.
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Calibration Fluid
Índice de refracción 1.33299
Para utilizar con (equipo) Refractometer