Learn More
BINDER™ Certificado de calibración, temperatura
Certificado de calibración de temperatura
Marca: BINDER™ 8012-1602
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Medición a la temperatura especificada
- Incluido el certificado
- Varios puntos de medición
Especificaciones
Cámaras BINDER MK 56, MK 115, MK 240, MK 720 | |
27 Measurement Points | |
Certificado de calibración, temperatura |
Certificado de calibración, temperatura: incluye certificado de medición de temperatura y 27 puntos de medición (a la temperatura especificada) | |
60 to 120 min. | |
Medición de la temperatura |
Título del producto
BINDER™ Certificado de calibración, temperatura > 27 puntos de medición; para utilizar con: MK 56, MK 115, MK 240, MK 720
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido