Learn More
Estándar de calcio, 1000 mg/l en HNO3 al 2 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
99.85€ - 177.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificado de análisis El certificado de garantía de análisis indica un máximo de 30 elementos a nivel de ppmm.
% mín. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Ver más especificaciones
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11939472
Ver documentos
SPEX Certiprep
PLCA2-2Y
125 ml
99.85€
125 ml
10356172
Ver documentos
SPEX Certiprep
PLCA2-2T
250 mL
105.00€
250 ml
10406762
Ver documentos
SPEX Certiprep
PLCA2-2X
500 mL
177.00€
500 ml
Descripción
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
Ca1000 μ g/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Product intended for laboratory use only
Título del producto
Estándar de calcio, 1000 mg/l en HNO3 al 2 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™