Learn More
Estándar de calcio, 1000 mg/l en HNO3 al 2 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™ Código de producto.: 10356172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    92.24€ / 250 ml
    Ahorro 19.76€
    17% Descuento
compliance-icons
Estándar de calcio, 1000 mg/l en HNO3 al 2 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10356172 Tienda SPEX Certiprep Productos
250 mL, 250 ml
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. 10356172
Marca: SPEX Certiprep PLCA22T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    92.24€ / 250 ml
    Ahorro 19.76€
    17% Descuento
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
Ca1000 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
% mín. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 1.0, 5.0, 94.0
Fórmula molecular Ca
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Ca]
Nombre IUPAC calcio
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
Cantidad 250 mL
ChEBI CHEBI:29320
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLCA2-2Y, -2T, -2X
    10,000    PLCA2-3Y,-3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLCA1-2X
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, calciumcarbonate
Product intended for laboratory use only
Título del producto
Estándar de calcio, 1000 mg/l en HNO3 al 2 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™ >