Learn More
Óxido de calcio, polvo, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. p-5390727
500 g, Frasco de polietileno, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 1305-78-8
Fórmula molecular CaO
Peso molecular (g/mol) 56.08
Número MDL MFCD00010911
Clave InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
Nombre IUPAC oxocalcio
SMILES [O--].[Ca++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Oxide
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.08
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 3.37kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium oxide
Título del producto
Óxido de calcio, polvo, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >