Learn More
Óxido de calcio, polvo, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15107014 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15107014 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15197004 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15107014 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 141005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.28€
    355.25€ / 2.5 Kg
    Ahorro 190.03€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 1305-78-8
Fórmula molecular CaO
Peso molecular (g/mol) 56.08
Número MDL MFCD00010911
Clave InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
Nombre IUPAC oxocalcio
SMILES [O--].[Ca++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Oxide
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.08
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 3.37kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium oxide