Learn More
Lactato de calcio pentahidrato, extra puro, SLR, cumple con las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
86.75€ - 312.00€
CAS | 5743-47-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H20CaO11 |
Peso molecular (g/mol) | 308.29 |
Número MDL | 150987 |
Clave InChI | HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L |
Nombre IUPAC | calcio bis(2-hidroxipropanoato), pentahidrato |
SMILES | O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O |
Descripción
5743-47-5 | |
308.29 | |
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L | |
O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O |
C6H20CaO11 | |
150987 | |
calcio bis(2-hidroxipropanoato), pentahidrato |
Especificaciones
240°C | |
Sólido | |
150987 | |
O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O | |
308.29 |
5743-47-5 | |
C6H20CaO11 | |
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L | |
calcio bis(2-hidroxipropanoato), pentahidrato | |
308.29g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium lactate pentahydrate
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Lactato de calcio pentahidrato, extra puro, SLR, cumple con las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP, USP, Fisher Chemical