Learn More
Lactato de calcio pentahidrato, extra puro, SLR, cumple con las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Código de producto. 10385310 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
5 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10385310 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
12626677 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10385310 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/1820/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5743-47-5
Fórmula molecular C6H20CaO11
Peso molecular (g/mol) 308.29
Número MDL 150987
Clave InChI HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L
Nombre IUPAC calcio bis(2-hidroxipropanoato), pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 240°C
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.29g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico