Learn More
Solución estándar de cadmio, para AAS, 1 mg/ml CD en 0,5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10501071
Solución estándar de cadmio, para AAS, 1 mg/ml CD en 0,5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-220981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
100 mL, 100 ML
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10501071
Marca: Thermo Scientific Acros 195871000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Cd in 0.5N HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 10022-68-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Densidad 1.0120g/mL
Gravedad específica 1.012
Forma física Solución
Fórmula molecular CdH2N2O6
Concentración 997 to 1003 μg/mL of Cd(2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
Número MDL MFCD00149626
Índice Merck 15, 1627
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC Cadmio(+);2+); dinitrato; tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 238.44
PubChem CID 56924536
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:86156
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.48
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0459379 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/07/2025 Código de producto195875000,195871000
Número de loteA0442070 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto195875000,195871000
Número de loteA0459379 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/01/2024 Código de producto195875000
Número de loteA0442070 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/11/2023 Código de producto195875000,195871000
Número de loteA0264382 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Código de producto195875000,195871000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución estándar de cadmio, para AAS, 1 mg/ml CD en 0,5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals >