Learn More
Cadmio, 1000 μ, g/ml, solución estándar AAS, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11326339
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
11326339 500 mL 500 ml
11359149 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 11326339
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088056.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Cd in 5% HNO3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular Cd in 5% HNO3
Número MDL MFCD00010914
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium, 1000μg/mL
Nombre de nota Cd 1000μg/mL
Forma física Líquido
Número UN UN3264
Cantidad 500 mL
Grado Estándar AAS