Learn More
Cloruro de cadmio hemipentahidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-78-5 | 2·5 H2O | 228.34 g/mol
74.10€ - 951.00€
CAS | 7790-78-5 |
---|---|
Fórmula molecular | 2·5 H2O |
Peso molecular (g/mol) | 228.34 |
Número MDL | MFCD00799071 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10248563
|
Thermo Scientific Acros
423501000 |
100 g | Frasco de vidrio |
74.10€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10730302
|
Thermo Scientific Acros
423505000 |
500 g | Frasco de vidrio |
250.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10310714
|
Thermo Scientific Acros
423500025 |
2.5 kg | Frasco de vidrio |
951.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7790-78-5 | |
2·5 H2O | |
228.34 | |
MFCD00799071 |
Especificaciones
Cadmium chloride hemipentahydrate | |
7790-78-5 | |
Cristales y trozos | |
CdCl2·5/2H2O | |
15, 1622 | |
228.34 | |
79.5 to 81.0% (CdCl2) |
34.0°C | |
Blanco | |
2·5 H2O | |
MFCD00799071 | |
Solubility in water: 1680g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol and methanol | |
228.34 | |
Reactivo ACS |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar cáncer.
Puede provocar defectos genéticos.
Puede perjudicar la fertilidad.
Puede dañar al feto.
Mortal en caso de inhalación.
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
Obtener instrucciones especiales antes del uso.
Evitar su liberación al medioambiente.
EN CASO DE INHALACIÓN:Trasladar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'rtecsNumber' : EV0178000.