Learn More
Cloruro de cadmio hemipentahidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10730302 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10730302 500 g Frasco de vidrio 500 g
10248563 100 g Frasco de vidrio 100 g
10310714 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10730302 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423505000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-78-5 | 2·5 H2O | 228.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-78-5
Fórmula molecular 2·5 H2O
Peso molecular (g/mol) 228.34
Número MDL MFCD00799071
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium chloride hemipentahydrate
Punto de fusión 34.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales y trozos
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CdCl2·5/2H2O
Índice Merck 15, 1622
Información de solubilidad Solubility in water: 1680g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.34
Porcentaje de pureza 79.5 to 81.0% (CdCl2)
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium chloride hemipentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.