Learn More
Cadence Science™ Agujas de alimentación para animales reutilizables: Recién nacidas
Agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión ideales para alimentación y dosificación
740.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Aguja de alimentación de animales recta |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Acero inoxidable |
Desechables | No |
Para utilizar con (aplicación) | Ratones y ratas recién nacidos, ideales para la alimentación y la dosificación |
Código de producto | Marca | Diámetro de la bola (imperial) | Grosor | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la bola (imperial) | Grosor | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15669540
|
Cadence Science™
7900 |
0,049 in | 24G | 1 in |
740.00€
paquete de 12 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión ideales para alimentación y dosificación
Para recién nacidos.
- Para la intubación de animales de laboratorio
- Tubos rectos y curvos
- Muchos tamaños estándar disponibles, de pequeño a grande
- Recto
- Esterilizable en autoclave
Agujas para recién nacidos
- Para ratones y ratas recién nacidos
- Para animales de hasta 20 g
Especificaciones
Aguja de alimentación de animales recta | |
Acero inoxidable | |
Ratones y ratas recién nacidos, ideales para la alimentación y la dosificación | |
0,013 cm |
Esterilizable en autoclave | |
No | |
0,049 in |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cadence Science™ Agujas de alimentación para animales reutilizables: Recién nacidas