Learn More
Cadence Science™ Agujas de alimentación para animales reutilizables: Recién nacidas
Código de producto. 15669540
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor:
24G
Longitud (imperial):
1 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Grosor Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
15669540 24G 1 in paquete de 12
1 options
Código de producto. 15669540 Proveedor Cadence Science™ N.º de proveedor 7900
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión ideales para alimentación y dosificación
Agujas de alimentación de acero inoxidable montadas con precisión ideales para alimentación y dosificación
Para recién nacidos.
  • Para la intubación de animales de laboratorio
  • Tubos rectos y curvos
  • Muchos tamaños estándar disponibles, de pequeño a grande
  • Recto
  • Esterilizable en autoclave
Agujas para recién nacidos
  • Para ratones y ratas recién nacidos
  • Para animales de hasta 0,7 oz. (20 gramos)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Aguja de alimentación animal (recta)
Material Acero inoxidable
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Ratones y ratas recién nacidos, ideales para la alimentación y la dosificación
Grosor 24G
Longitud (imperial) 1 in
Longitud (métrico) 0,254 cm
Diámetro de la bola (imperial) 0,049 in
Diámetro de la bola (métrico) 0,013 cm