Learn More
Cadence Science™ Flexible Plastic (PTFE) Needles with Bite Protectors
Covered at the hub end with 304 stainless steel tubing – protects tubing from damage due to biting during use.
682.00€
Especificaciones
Desechables | Single-use |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Animal feeding |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Grosor | Longitud (imperial) | Diámetro de la bola (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor | Longitud (imperial) | Diámetro de la bola (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17469373
|
Cadence Science™
9928B |
18G | 1,5 in | 2 mm |
682.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Especificaciones
Single-use | |
Animal feeding | |
Estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cadence Science™ Flexible Plastic (PTFE) Needles with Bite Protectors