Learn More
Cadence Science™ Agujas de plástico flexible (PTFE) con protectores de mordida
Código de producto. 17469373
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor:
18G
Longitud (imperial):
1,5 in
Diámetro de la bola (métrico):
2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Grosor Longitud (imperial) Diámetro de la bola (métrico) Tamaño de la unidad
17469373 18G 1,5 in 2 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 17469373 Proveedor Cadence Science™ N.º de proveedor 9928B
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Cubierto en el extremo del cubo con tubo de acero inoxidable 304 – Protege los tubos contra daños debidos a mordeduras durante el uso.
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Alimentación de animales
Grosor 18G
Esterilidad Estéril
Longitud (imperial) 1,5 in
Diámetro de la bola (métrico) 2 mm